FITC (fluoresceina isotiocianato) 90%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
119250010 119252500 119250050
ACRO119250010EA 305 EUR
ACRO119250010 ACRO119252500 ACRO119250050
FITC (fluoresceina isotiocianato) 90%, puro
Ácido 2-(6-hidroxi-3-oxo-(3H)-xanten-9-il)-5-isotiocianatobenzoico
Formula: C₂₁H₁₁NO₅S
Pto. de fusión: >360 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005063
Núm. CAS: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %