FITC (fluoresceina isotiocianato) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
L09319.03
L09319.MF
L09319.MD
L09319.03EA
293
EUR
L09319.03
L09319.MF
L09319.MD
FITC (fluoresceina isotiocianato) 95%
Ácido 2-(6-hidroxi-3-oxo-(3H)-xanten-9-il)-5-isotiocianatobenzoico
Purity: 95%
CAS No.: 3326-32-7
Molecular Formula: C21H11NO5S
Formula Weight: 389.39
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formula:
C₂₁H₁₁NO₅S Pto. de fusión: >360 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005063 Núm. CAS: 3326-32-7 EINECS: 222-042-0 |