Eritromicina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (-)-Erythromycin
227330050 227330250 227331000
ACRO227330050EA 78.7 EUR
ACRO227330050 ACRO227330250 ACRO227331000
Eritromicina 98%
Eritromicina
Formula: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733.95 g/mol
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084654
Núm. CAS: 114-07-8
EINECS: 204-040-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 % (sum A,B and C)
Specific optical rotation -71° to -78° (20°C, 589 nm) (c=2, C2H5OH, 30 minutes) on dry substance