o-Nitrofenil-B-D-galactopiranósido (ONPG) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: o-Nitrophenyl-β-D-galactoside, 2-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside, O-Nitrophenyl-Β-D-Galactopyranoside, ONPG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
128820010 128820050 128820250
ACRO128820010EA 55.6 EUR
ACRO128820010 ACRO128820050 ACRO128820250
o-Nitrofenil-B-D-galactopiranósido (ONPG) 99%
β-D-Galactopiranósido de 2-nitrofenilo (ONPG)
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Pto. de fusión: 195 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063255
Núm. CAS: 369-07-3
EINECS: 206-716-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -67° to -71° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)