o-Nitrofenil-B-D-galactopiranósido (ONPG) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
o-Nitrophenyl-β-D-galactoside, 2-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside, O-Nitrophenyl-Β-D-Galactopyranoside, ONPG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
L10939.03
L10939.06
L10939.03EA
43.4
EUR
L10939.03
L10939.06
o-Nitrofenil-B-D-galactopiranósido (ONPG) ≥98%
β-D-Galactopiranósido de 2-nitrofenilo (ONPG)
Purity: 98+%
CAS No.: 369-07-3
Molecular Formula: C12H15NO8
Formula Weight: 301.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 192° dec.
Beilstein Reference: 92207
Optical Rotation: -68° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00063255
Formula:
C₁₂H₁₅NO₈ MW: 301.25 g/mol Pto. de fusión: ∼ 192 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063255 Núm. CAS: 369-07-3 EINECS: 206-716-1 |