α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
L13376.MC L13376.ME
L13376.MCEA 27.7 EUR
L13376.MC L13376.ME
α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo ≥98%
α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
Purity: 98+% CAS No.: 7493-95-0 Molecular Formula: C12H15NO8 Formula Weight: 301.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 166-169° Beilstein Reference: 92214 Optical Rotation: +242° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00065050
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.26 g/mol
Pto. de fusión: 166…169 °C
Número MDL: MFCD00065050
Núm. CAS: 7493-95-0
EINECS: 231-343-6