α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
0210247105 02102471.2 02102471.5 0210247101
ICNA0210247105EA 812 EUR
ICNA0210247105 ICNA02102471.2 ICNA02102471.5 ICNA0210247101
α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo, en polvo
α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
p-Nitrophenyl-alpha-D-galactopyranoside is used as a substrate for α-galactosidase.
Soluble in water (5% w/v), HCl (50 mg/ml - clear, colourless solution) & methanol (100 mg/ml).
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065050
Núm. CAS: 7493-95-0
EINECS: 231-343-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard C
Melting Point 164 - 176°C
Optical Rotation (c=1, 1N HCl) +240° ± 20°