β-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo hidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L12911.03 L12911.06
L12911.03EA 55.2 EUR
L12911.03 L12911.06
β-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo hidrato ≥98%
β-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo hidrato
Purity: 98+% CAS No.: 200422-18-0 Molecular Formula: C12H15NO8.xH2O Formula Weight: 319.27 (301.25anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 180-184° Beilstein Reference: 92213 Optical Rotation: -84° (c=0.3 in water) MDL No.: MFCD00150725
Formula: C₁₂H₁₅NO₈·H₂O
MW: 319.27 g/mol (301.25 anhy)
Pto. de fusión: 180…184 °C
Número MDL: MFCD00150725
Núm. CAS: 200422-18-0
EINECS: 221-584-5