1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Naphthylphosphoric Acid Monosodium Salt Monohydrate, Monosodium 1-Naphthyl Phosphate Monohydrate, Sodium 1-Naphthyl Hydrogen Phosphate Monohydrate, Phosphoric Acid 1-Naphthyl Ester Monosodium Salt Monohydrate
A18254.06
A18254.14
A18254.22
A18254.06EA
99
EUR
A18254.06
A18254.14
A18254.22
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥98%
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 81012-89-7
Molecular Formula: C10H8NaO4P.H2O
Formula Weight: 264.16 (246.14anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 186-191°
MDL No.: MFCD00150615
Formula:
C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O MW: 264.15 g/mol Pto. de fusión: 186…191 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00150615 Núm. CAS: 81012-89-7 EINECS: 220-171-7 |