1-Naphthyl phosphate disodium salt monohydrate ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22866.03
B22866.06
B22866.14
B22866.03EA
64.5
EUR
B22866.03
B22866.06
B22866.14
1-Naphthyl phosphate disodium salt monohydrate ≥99%
1-Naphthyl phosphate disodium salt monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 207569-06-0
Molecular Formula: C10H7Na2O4P.xH2O
Formula Weight: 268.12(anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₇Na₂O₄P·1H₂O Pto. de fusión: >300 °C |
Número MDL:
MFCD00150614 Núm. CAS: 207569-06-0 EINECS: 218-564-3 |