o-Cresolphthalein complexone Indicador para complexometria, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
64000-25G 64000-5G
64000-25GEA 448.56 EUR
64000-25G 64000-5G
o-Cresolphthalein complexone Indicador para complexometria, Fluka™
o-Cresolphthalein complexone
Formula: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
Pto. de fusión: 181-185 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005911
Núm. CAS: 2411-89-4
EINECS: 219-318-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Ignition Residue ~1%
Appearance of the substance complying
Identity (LC-MS) complying
Indicator solution complying
Water (Karl Fischer) Max. 10 %
Residue on ignition Max. 2 %
Suitability for Complexometry complying