o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: o-Cresolphthalein Complexone sodium salt
405750050 405750250
ACRO405750050EA 60.6 EUR
ACRO405750050 ACRO405750250
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt, puro
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt
Formula: C₃₂H₂₈N₂Na₄O₁₂
MW: 724.54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066371
Núm. CAS: 62698-54-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for use as reagent for Ca) Passes test
GC ≥97.5 %