(±)-Ácido 2-metilglutarico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methylpentanedioic acid
A11823.06
A11823.14
A11823.22
A11823.06EA
61.9
EUR
A11823.06
A11823.14
A11823.22
(±)-Ácido 2-metilglutarico ≥98%
(±)-Ácido 2-metilglutarico
Purity: 98%
CAS No.: 617-62-9
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Melting Point: 74-78°
Boiling Point: 214-215°/22mm
MDL No.: MFCD00002661
Formula:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Pto. Ebullición: 214…215 °C (22 mmHg) Pto. de fusión: 74…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002661 Núm. CAS: 617-62-9 EINECS: 210-521-7 |