N-Decanoil-N-metil-D-glucamina (MEGA-10)
Proveedor: G Biosciences
DG021 DG022
DG021EA 303 EUR
DG021 DG022
N-Decanoil-N-metil-D-glucamina (MEGA-10)
N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine (MEGA-10)
Formula: C₁₇H₃₅NO₆
MW: 349,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036801
Núm. CAS: 85261-20-7