N-Metil-N-octanoil-D-glucamina (MEGA-8)
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: N-Octanoyl-N-methyl-D-glucamine, N-Methyl-N-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl)octanamide, MEGA-8
DG017 DG018
DG017EA 299 EUR
DG017 DG018
N-Metil-N-octanoil-D-glucamina (MEGA-8)
N-Methyl-N-octanoyl-D-glucamine (MEGA-8)
Formula: C₁₅H₃₁NO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134152
Núm. CAS: 85316-98-9