Ácido L(+)-glutámico clorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
A12505.0B
A12505.30
A12505.0BEA
123
EUR
A12505.0B
A12505.30
Ácido L(+)-glutámico clorhidrato ≥99%
Ácido L(+)-glutámico clorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 138-15-8
Molecular Formula: C5H9NO4.HCl
Formula Weight: 183.59
Melting Point: 203° dec.
Beilstein Reference: 3565569
Merck Reference: 14,4469
Optical Rotation: +23° (c=6 in water)
MDL No.: MFCD00012619
Formula:
C₅H₁₀ClNO₄ Pto. de fusión: 203 °C (desc.) Densidad: 1,525 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012619 Núm. CAS: 138-15-8 EINECS: 205-315-9 Índice Merck: 14,4469 |