Ácido L(+)-glutámico clorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: (S)-2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14632.0250 8.14632.9025
8.14632.0250EA 37 EUR
8.14632.0250 8.14632.9025
Ácido L(+)-glutámico clorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido L(+)-glutámico clorhidrato
Formula: C₅H₁₀ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012619
Núm. CAS: 138-15-8
EINECS: 205-315-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 490 g/l (20 °C)
Melting Point 191 - 193 °C decomposes
Molar Mass 183.59 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
Density 1.525 g/cm3