N-Amidinosarcosina monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Creatine Hydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid monohydrate, Creatine monohydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, N-Amidinosarcosine monydrate
B25009.0E
B25009.22
B25009.36
B25009.0EEA
801
EUR
B25009.0E
B25009.22
B25009.36
N-Amidinosarcosina monohidrato ≥99%
N-Amidinosarcosina monohidrato
Purity: 99%
CAS No.: 6020-87-7
Molecular Formula: C4H9N3O2.H2O
Formula Weight: 149.15 (131.13anhy)
Odour: Weak
pH: 6.9
Melting Point: ca 292° dec.
Beilstein Reference: 907175
Merck Reference: 14,2568
MDL No.: MFCD00071582
Formula:
C₄H₉N₃O₂·1H₂O MW: 149.15 g/mol (131.13 anhy) Pto. de fusión: ∼ 292 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00071582 Núm. CAS: 6020-87-7 EINECS: 200-306-6 Índice Merck: 14,2568 |