Creatina fosfato tetrahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15362.03 A15362.06 A15362.14
A15362.03EA 31.9 EUR
A15362.03 A15362.06 A15362.14
Creatina fosfato tetrahidrato ≥98%
Fosfocreatina sal sodica tetrahidrato
Purity: 98+% CAS No.: 71519-72-7 Molecular Formula: C4H8N3Na2O5P.4H2O Formula Weight: 327.14 (255.07anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C
Substrate for creatine kinase determinations
Formula: Na₂O₃PNHC(=NH)N(CH₃)CH₂COOH·4H₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150192
Núm. CAS: 71519-72-7
EINECS: 213-074-6