Creatine phosphate disodium salt, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
2380-25 2380-5
2380-25EA 358 EUR
2380-25 2380-5
Creatine phosphate disodium salt, Millipore®
Fosfocreatina sal sodica hidrato
Formula: C₄H₈N₃Na₂O₅P·H₂O
Número MDL: MFCD00150191
Núm. CAS: 19333-65-4
EINECS: 213-074-6