Amonio hierro (III) citrato Bi 48-52%, (max. 2% H₂O)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A17003.30 A17003.18 A17003.0B
A17003.30EA 205 EUR
A17003.30 A17003.18 A17003.0B
Amonio hierro (III) citrato Bi 48-52%, (max. 2% H₂O)
Amonio hierro (III) citrato
CAS No.: 25530-63-6 Molecular Formula: C6H10BiNO8 Formula Weight: 433.12 MDL No.: MFCD00036420
Formula: C₆H₁₁BiNO₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036420
Núm. CAS: 25530-63-6
EINECS: 247-078-4