Ditiocarbonato de potasio y O-etilo 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethyl xanthate, Ethylxanthic acid potassium salt
410500250 410501000 410505000
ACRO410500250EA 32.1 EUR
ACRO410500250 ACRO410501000 ACRO410505000
Ditiocarbonato de potasio y O-etilo 97+%
Ditiocarbonato de potasio y O-etilo
Formula: C₃H₅KOS₂
MW: 160.30 g/mol
Pto. de fusión: 209…214 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004931
Núm. CAS: 140-89-6
EINECS: 205-439-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.0 % (On dry substance)