Ditiocarbonato de potasio y O-etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethyl xanthate, Ethylxanthic acid potassium salt
A11450.0E
A11450.22
A11450.36
A11450.0EEA
986
EUR
A11450.0E
A11450.22
A11450.36
Ditiocarbonato de potasio y O-etilo ≥97%
Ditiocarbonato de potasio y O-etilo
Purity: 98%
CAS No.: 140-89-6
Molecular Formula: C3H5KOS2
Formula Weight: 160.30
Flash Point: 205°(401°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.558
Appearance: Yellow
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 3596974
Merck Reference: 14,7696
MDL No.: MFCD00004931
Formula:
C₃H₅KOS₂ MW: 160,30 g/mol Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.) Densidad: 1,558 Pto. de inflamación: 205 °C (401 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004931 Núm. CAS: 140-89-6 EINECS: 205-439-3 Índice Merck: 14,7696 |