Ditiocarbonato de potasio y O-etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethyl xanthate, Ethylxanthic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20744.0100 8.20744.0500
8.20744.0100EA 77.9 EUR
8.20744.0100 8.20744.0500
Ditiocarbonato de potasio y O-etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ditiocarbonato de potasio y O-etilo
Formula: C₃H₅KOS₂
MW: 160,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004931
Núm. CAS: 140-89-6
EINECS: 205-439-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 209 - 214 °C decomposes
Molar Mass 160.3 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
pH 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate
Hill Formula C3H5KOS2