2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
210070050 210070250
ACRO210070050EA 236 EUR
ACRO210070050 ACRO210070250
2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida 98%
2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida
Formula: C₅H₃F₆NO₂
MW: 223,07 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,547 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000412
Núm. CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3450 to 1.3470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %