2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
65943-25ML 65943-5ML
65943-25MLEA 730 EUR
65943-25ML 65943-5ML
2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida
Formula: C₅H₃F₆NO₂
MW: 223.07 g/mol
Número MDL: MFCD00000412
Núm. CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
UN: 2920
ADR: 8.3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82d68c7c0030edd294c4d779d4c6a6ba924161a8&vid=34aeb6cca37b41a107d7b2f46cc78e077c2ff307&prid=web&clid=SAPDAM