2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
M0789-10X1ML
M0789-5ML
M0789-10X1MLEA
293
EUR
M0789-10X1ML
M0789-5ML
2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida
Formula:
C₅H₃F₆NO₂ MW: 223.07 g/mol |
Número MDL:
MFCD00000412 Núm. CAS: 685-27-8 EINECS: 211-680-5 UN: 2920 ADR: 8.3 II |