N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
B23760.03
B23760.06
B23760.14
B23760.03EA
43.6
EUR
B23760.03
B23760.06
B23760.14
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥97%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Purity: 97%
CAS No.: 77377-52-7
Molecular Formula: C9H18F3NOSi
Formula Weight: 241.33
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.4020
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 3606546
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009671
Formula:
C₉H₁₈F₃NOSi MW: 241,33 g/mol Pto. Ebullición: 168…170 °C Densidad: 1,023 Pto. de inflamación: 52 °C (125 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009671 Núm. CAS: 77377-52-7 ADR: 3,III |