N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14219.0001 8.14219.0005
8.14219.0001EA 37.4 EUR
8.14219.0001 8.14219.0005
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) para síntesis, Sigma-Aldrich®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Formula: C₉H₁₈F₃NOSi
MW: 241.33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009671
Núm. CAS: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 241.33 g/mol
Boiling Point 168 - 170 °C
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1.4018 (20 °C, 589 nm)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)