2,2,2-Trifluoro-N-(hidroximetil)acetamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide
L00128.14 L00128.06
L00128.14EA 220 EUR
L00128.14 L00128.06
2,2,2-Trifluoro-N-(hidroximetil)acetamida ≥98%
2,2,2-Trifluoro-N-(hidroximetil)acetamida
Purity: 98+% CAS No.: 50667-69-1 Molecular Formula: C3H4F3NO2 Formula Weight: 143.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 1859914 MDL No.: MFCD00014416
Formula: C₃H₄F₃NO₂
MW: 143.06 g/mol
Pto. de fusión: 99…103 °C
Número MDL: MFCD00014416
Núm. CAS: 50667-69-1
EINECS: 256-698-4