CAPSO sodium salt (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25202.14 B25202.22 B25202.36
B25202.14EA 43.2 EUR
B25202.14 B25202.22 B25202.36
CAPSO sodium salt (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt) ≥98%
CAPSO sodium salt (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
Purity: 98% CAS No.: 102601-34-3 Molecular Formula: C9H18NNaO4S Formula Weight: 259.30 MDL No.: MFCD00070063
Formula: C₉H₁₈NNaO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070063
Núm. CAS: 102601-34-3