2-Hidroxietanosulfonato de sodio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
205000010 205005000
ACRO205000010EA 76.7 EUR
ACRO205000010 ACRO205005000
2-Hidroxietanosulfonato de sodio 98%
2-Hidroxietanosulfonato de sodio
Formula: C₂H₅NaO₄S
Pto. de fusión: 191…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007534
Núm. CAS: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 195 °C
Titration after Ion exchange ≥97.5 %