2-Hidroxietanosulfonato de sodio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12054.0B
A12054.0I
A12054.0BEA
89
EUR
A12054.0B
A12054.0I
2-Hidroxietanosulfonato de sodio ≥98%
2-Hidroxietanosulfonato de sodio
Purity: 98%
CAS No.: 1562-00-1
Molecular Formula: HO(CH2)2SO3Na
Formula Weight: 148.11
Melting Point: 191-194°
Beilstein Reference: 3633992
Formula:
C₂H₅NaO₄S Pto. de fusión: 191…194 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007534 Núm. CAS: 1562-00-1 EINECS: 216-343-6 |