2-Hidroxietanosulfonato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050
8.20708.0100EA 33.3 EUR
8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050
2-Hidroxietanosulfonato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Hidroxietanosulfonato de sodio
Formula: C₂H₅NaO₄S
Número MDL: MFCD00007534
Núm. CAS: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 192 - 194 °C
Molar Mass 148.11 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 7.0 - 11.0 (20 g/l, H2O, 20 °C)