Mesna para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10595.0010 8.10595.9010
8.10595.0010EA 123 EUR
8.10595.0010 8.10595.9010
Mesna para síntesis, Sigma-Aldrich®
Mesna
Formula: C₂H₅NaO₃S₂
Número MDL: MFCD00007535
Núm. CAS: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.18 g/mol