N-Benciloxicarbonilglicina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: N-Carbobenzyloxyglycine, N-Benzyloxycarbonylglycine, Z-Gly-OH, 2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)acetic acid
A15928.14 A15928.22
A15928.14EA 42.4 EUR
A15928.14 A15928.22
N-Benciloxicarbonilglicina ≥98%
N-Benciloxicarbonilglicina
Purity: 98+% CAS No.: 1138-80-3 Molecular Formula: C10H11NO4 Formula Weight: 209.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 119-122° Beilstein Reference: 526877 MDL No.: MFCD00002691
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,2 g/mol
Pto. de fusión: 119…122 °C
Número MDL: MFCD00002691
Núm. CAS: 1138-80-3
EINECS: 214-516-0