1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21106.01
B21106.03
B21106.01EA
44.7
EUR
B21106.01
B21106.03
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98%
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 13991-08-7
Molecular Formula: C26H22P2
Formula Weight: 446.47
Melting Point: 185-189°
MDL No.: MFCD00014081
Formula:
C₃₀H₂₄P₂ Pto. de fusión: 185…189 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014081 Núm. CAS: 13991-08-7 |