MOPSO ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonic acid
44135.18
44135.30
44135.A1
44135.18EA
80.5
EUR
44135.18
44135.30
44135.A1
MOPSO ≥98%
MOPSO
Purity: 98%
CAS No.: 68399-77-9
Molecular Formula: C7H15NO5S
Formula Weight: 225.27
Physical Form: Powder
Melting Point: 276-279°
MDL No.: MFCD00009629
Biological buffers, pH range 6.2-7.6
Formula:
C₇H₁₅NO₅S MW: 225,27 g/mol Pto. de fusión: 276…279 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009629 Núm. CAS: 68399-77-9 EINECS: 269-989-6 |