3-Morfolinofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Morpholinophenol
A15707.03
A15707.06
A15707.14
A15707.03EA
41.2
EUR
A15707.03
A15707.06
A15707.14
3-Morfolinofenol ≥98%
3-Morfolinofenol
Purity: 98%
CAS No.: 27292-49-5
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 127-132°
Beilstein Reference: 149989
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Pto. de fusión: 127…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051675 Núm. CAS: 27292-49-5 |