N,N'-Difenilbencidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
117210050 117210100 117210500
ACRO117210050EA 59.9 EUR
ACRO117210050 ACRO117210100 ACRO117210500
N,N'-Difenilbencidina 97%
N,N'-Difenilbencidina
Formula: C₂₄H₂₀N₂
Pto. de fusión: 246…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003016
Núm. CAS: 531-91-9
EINECS: 208-521-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 246 to 250 °C
HPLC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤1000 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)
Insoluble matter ≤0.01 %