N,N'-Difenilbencidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20530.0010 8.20530.0005
8.20530.0010EA 115 EUR
8.20530.0010 8.20530.0005
N,N'-Difenilbencidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
N,N'-Difenilbencidina
Formula: C₂₄H₂₀N₂
Número MDL: MFCD00003016
Núm. CAS: 531-91-9
EINECS: 208-521-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 245 - 250 °C
Molar Mass 336.43 g/mol
Synonyms N,N'-Diphenyl-4,4'-diaminobiphenyl, N,N'-Diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
Hill Formula C24H20N2
Chemical Formula 4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)