3-Quinolineboronic acid 97%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid

367730010 367730050 367730250
ACRO367730010EA 102 EUR
ACRO367730010 ACRO367730050 ACRO367730250
3-Quinolineboronic acid 97%
3-Quinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Pto. de fusión: 148…155 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02183527
Núm. CAS: 191162-39-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light pink to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR