3-Quinolineboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
L20088.03 L20088.06
L20088.03EA 48.4 EUR
L20088.03 L20088.06
3-Quinolineboronic acid 95%
3-Quinolineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 191162-39-7 Molecular Formula: C9H8BNO2 Formula Weight: 172.98 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8764547
Formula: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183527
Núm. CAS: 191162-39-7