8-Quinolineboronic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinolin-8-ylboronic acid
L19640.03 L19640.MD
L19640.03EA 143 EUR
L19640.03 L19640.MD
8-Quinolineboronic acid ≥99%
8-Quinolineboronic acid
Purity: 99% CAS No.: 86-58-8 Molecular Formula: C9H8BNO2 Formula Weight: 172.98 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 147522 Merck Reference: 14,8069 MDL No.: MFCD01114698
Formula: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114698
Núm. CAS: 86-58-8
Índice Merck: 14,8069