N-Oxido de 4-nitroquinolina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
203790010 203792500 203790050
ACRO203790010EA 91.5 EUR
ACRO203790010 ACRO203792500 ACRO203790050
N-Oxido de 4-nitroquinolina 98%
N-Oxido de 4-nitroquinolina
Formula: C₉H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006738
Núm. CAS: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Ochre to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %