Tin(II) ethoxide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
20896.06
20896.03
20896.06EA
161
EUR
20896.06
20896.03
Tin(II) ethoxide
Tin(II) ethoxide
CAS No.: 14791-99-2
Molecular Formula: C4H10O2Sn
Formula Weight: 208.81
Physical Form: Solid/semi-solid
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: ca 200° dec.
MDL No.: MFCD00015653
Formula:
C₄H₁₀O₂Sn Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015653 Núm. CAS: 14791-99-2 |