Tin(II) methoxide
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
20897.06
20897.14
20897.06EA
129
EUR
20897.06
20897.14
Tin(II) methoxide
Tin(II) methoxide
CAS No.: 14794-99-1
Molecular Formula: Sn(OCH3)2
Formula Weight: 180.76
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 242-243°
MDL No.: MFCD00015612
Formula:
C₂H₆O₂Sn MW: 180,76 g/mol Pto. de fusión: 242…243 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015612 Núm. CAS: 14794-99-1 |