N-Fenil-3-(fosfonooxi)naftaleno-2-carboxamida 93%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic-o-anisidide phosphate, Naphthol AS-BI Phosphoric acid solution, Naphthol AS-BI-Phosphate, 6-Bromo-3-((2-methoxyphenyl)carbamoyl)naphthalen-2-yl dihydrogen phosphate
415310010
415311000
ACRO415310010EA
400
EUR
ACRO415310010
ACRO415311000
N-Fenil-3-(fosfonooxi)naftaleno-2-carboxamida 93%
N-Fenil-3-(fosfonooxi)naftaleno-2-carboxamida
Formula:
C₁₈H₁₅BrNO₆P MW: 452,1926 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004058 Núm. CAS: 1919-91-1 EINECS: 217-645-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥91 % |
GC | ≥88 % |