1-Naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, crystalline
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
02100257.1 02100257.2 0210025701 0210025705
ICNA02100257.1EA 33.9 EUR
ICNA02100257.1 ICNA02100257.2 ICNA0210025701 ICNA0210025705
1-Naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, crystalline
1-Naphthyl phosphate disodium salt monohydrate
α - Naphthyl phosphate disodium salt is a substrate for determination of phosphatase.
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Soluble in water (50 mg/ml)
Formula: C₁₀H₇Na₂O₄P·1H₂O
Pto. de fusión: 157…159 °C (lit.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00150614
Núm. CAS: 207569-06-0
EINECS: 218-564-3