Etanolato de niobio(V) ≥99.999% (metals basis) (max. 0.05% Ta)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Niobium(V) ethoxide
14689.04
14689.09
14689.18
14689.04EA
66.4
EUR
14689.04
14689.09
14689.18
Etanolato de niobio(V) ≥99.999% (metals basis) (max. 0.05% Ta)
Etanolato de niobio(V)
Purity: 99.999%
CAS No.: 3236-82-6
Molecular Formula: C10H25NbO5
Formula Weight: 318.21
Flash Point: 36°(97°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.258
Refractive Index: 1.5160
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 6°
Boiling Point: 140-142°/0.1mm
Solubility: Soluble in organic solvents. Decomposes in water
Beilstein Reference: 3678883
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00015122
Preparation of niobium oxide and mixed metal oxides
Formula:
C₁₀H₂₅NbO₅ Pto. Ebullición: 140…142 °C (0,1 mmHg) Pto. de fusión: 6 °C Densidad: 1,258 Pto. de inflamación: 36 °C (97 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015122 Núm. CAS: 3236-82-6 EINECS: 221-795-2 UN: 2924 ADR: 3,III |